Einweg-Gehörschutzstöpsel, Laser Lite®
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 73.6 CHF
111-0137 111-0138 111-0395
Einweg-Gehörschutzstöpsel, Laser Lite®
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Die Laser Lite® Gehörschutzstöpsel sind auch über einen längeren Zeitraum bequem zu tragen.
  • In leuchtenden Farben für sichtbaren Schutz
  • Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich jedem Gehörgang an
  • T-Form für einfaches und sicheres Einsetzen und Herausnehmen
SNR: 35 dB
EN 352-2
Zertifizierungen: EN 352-2
Bitte beachten * Einheitsgröße