VWR®, Spender für persönliche Schutzausrüstung
Lieferant: VWR Collection
111-0000EA 36.5 CHF
111-0000 111-0002 111-0003 111-0010 111-0013 111-0014 111-0015 111-0019 111-0021 111-0022 111-0025 111-0161 111-0162 111-0163
VWR®, Spender für persönliche Schutzausrüstung
Spender für PSA
Die Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von PSA am Arbeitsplatz.
  • Schützt PSA vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Patentierte Öffnung zur schnellen Entnahme der PSA im Notfall
  • Können durch Aufkleben oder Anschrauben befestigt werden
Bestellinformation: Available in three sizes.