Flaschen mit graduiertem Aufsatz
Lieferant: KARTELL
1475 1476 1477 1480 1481 1482
KART1475EA 25.2 CHF
KART1475 KART1476 KART1477 612-0948 612-0949 612-0950
Flaschen mit graduiertem Aufsatz
Kippautomaten
Variables Volumen, Flasche und Rohr aus transparentem PE, Vorratsgeber aus transparentem PMP.
  • Für wiederholtes Dispensieren einer gleichbleibenden Flüssigkeitsmenge
  • Nach dem Einstellen der Position des Vorratsgebers bleibt das abgegebene Volumen konstant
Der Vorratsgeber mit einem Volumen von 25/50 ml sitzt auf dem Rohr. Der Stand der durch Druck auf die Flasche in den Vorratsgeber abgegebenen Flüssigkeit variiert je nach Position des Rohres im Vorratsgeber.
Farbe: transparent/rot