VWR®, Mikro-Wägeschalen, Einweg
Lieferant: VWR
VWR®
611-1359EA 122 CHF
611-1359 611-1358 611-1357 611-1356 611-1355 VWRU12577-068 611-1361 611-1360 VWRU12577-066 VWRU12577-070 VWRU12577-060 VWRU12577-072 VWRU12577-062
VWR®, Mikro-Wägeschalen, Einweg
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium.
Diese Mikrowägeschalen sind mit den meisten handelsüblichen Analysen- und Mikrowaagen kompatibel. Für Lagerung und einfache Entnahme in praktischen Kunststoffbehältern verpackt.