VWR®, Einweg-Wägeschalen
Lieferant: VWR Collection
25433-014 25433-020
611-1373EA 69.3 CHF
611-1373 611-1374 611-1375 611-1376 611-1377 25433-014 25433-020
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium, leichte Stärke.
  • Rand mit Flansch und gewellter Lippe für erhöhte Stabilität
  • Frei von Kontaminanten und Ölrückständen
  • Stapelbar
Ideal zum Wiegen, zur Probenahme, Abgabe, Lagerung, Lebensmittelverarbeitung, Verdampfung oder für den allgemeinen Laborgebrauch.