Petrischalen, Duroplan®, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 28.1 CHF
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Petrischalen, Duroplan®, DURAN®
Zellkulturschalen Petrischalen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar. Schale zur Verwendung in der Pharma- und lebensmittelverarbeitenden Industrie sowie in Krankenhäusern in Zusammenhang mit Haut, OP-Tischen und anderen Arbeitsflächen.
  • Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei
  • Für eine gleichmäßige Verteilung von Nährmedien
  • Verzerrungsfreie Transparenz
  • Temperatur- und chemikalienbeständig
DIN 13132
Zertifizierungen: DIN 13132