Instrumentenschalen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42900010 42900003 42905002 42905003 42905004 42905005 42905007 42905001
216-1408EA 98 CHF
216-1408 216-1403 216-1412 216-1413 216-1414 216-1415 216-1417 216-1411
Instrumentenschalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Glas, starkwandig.
  • Sterilisierbar in Heißluft bis 180 °C
  • Robust
  • Edelstahldeckel sind optional verfügbar
Universalschalen mit senkrechten Wänden für eine Vielzahl von Anwendungen in Labor, Praxis und Industrie.