Abdampfschalen mit Schnappdeckel
Lieferant: VITLAB
103397 103297
216-1292EA 113 CHF
216-1292 216-1291
Abdampfschalen mit Schnappdeckel
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
PFA, mit Deckel aus PE, durchscheinend.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 250 °C, autoklavierbar
  • Ausgezeichneter Ersatz für Platinschalen
Zur kontaminationsfreien Probenvorbereitung und zum Transport von Proben. In der Bodenmitte befindet sich eine konische Vertiefung, dadurch reichen geringe Mengen an Lösemittel zur Aufnahme der eingedampften Proben aus.