VWR®, Schalen, zum Verdampfen, hohe Form
Lieferant: VWR Collection
216-0179EA 29.9 CHF
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Schalen, zum Verdampfen, hohe Form
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
PTFE mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Besonders glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Starkwandig, konische Form. Robust und unzerbrechlich.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable