Abdampfschalen, halbtiefe Form
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L109/0 L109/00 L109/000 L109/1 L109/10 L109/2 L109/3 L109/4 L109/4/0 L109/5 L109/6 L109/6A L109/7B L109/9
216-1233EA 27.3 CHF
216-1233 216-4281 216-1232 216-4282 216-1239 216-1234 216-4283 410-9321 216-1231 216-1235 216-4284 216-1236 216-1237 216-1238
Abdampfschalen, halbtiefe Form
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Porzellan, glasiert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +1000 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung
Mit Ausguss und rundem Boden. Außen und innen weiß glasiert.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierungen: EN 60672-3 Group C100, Type C110