Abdampfschalen, flache Form
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L888/0 L888/00 L888/000 L888/10 L888/2 L888/4 L888/6 L888/6A L888/8 L888/9
216-1211EA 26 CHF
216-1211 216-1210 216-4285 216-1218 216-1212 216-1213 216-1214 216-1215 216-1216 216-1217
Abdampfschalen, flache Form
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Porzellan, glasiert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 1000 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierungen: EN 60672-3 Group C100, Type C110