Kristallisierschalen, Crystallizing dish DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 16.6 CHF
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Kristallisierschalen, Crystallizing dish DURAN®
Schalen/Schüsseln/Töpfe Kristallisierschalen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar mit oder ohne Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen. Ab Größe 100 ml mit weißem, eckigem Beschriftungsfeld.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Zertifizierungen: DIN 12337 (ohne Ausguss)
DIN 12338 (mit Ausguss)