Zellkulturschalen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 344 CHF
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Zellkulturschalen, Nunc™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS (außer 734-2113*, aus Permanox™), steril, mit Deckel. Großes Sortiment an für Gewebekulturen behandelten Schalen.
  • Durchsichtige und gleichmäßige Oberfläche für Mikroskopuntersuchungen
  • 60-mm- und 35-mm-Schalen mit Gitter sind ideal für den Einsatz bei Klonierungen und zur Bestimmung der Zellproliferation
  • Zertifizierte Nunclon™Δ Oberflächenbehandlung
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.