Becher mit losen, übergreifenden Deckeln, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
242083409 242084105 242084508 242085701
216-3304EA 75.9 CHF
216-3304 216-3306 216-3308 216-3312
Becher mit losen, übergreifenden Deckeln, DURAN®
Dosen Dosen, Universal
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Low profile, without knob.