Exsikkatoren, Star-Exsikkator Serie
Lieferant: Bohlender
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 1410 CHF
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Exsikkatoren, Star-Exsikkator Serie
Exsikkatoren Trockenkammern
Die Exsikkatoren haben einen verstärkten Aluminiumrahmen und eine Tür mit Schaumstoffdichtung und Magnetleiste. Sie sind ist für die Lagerung oder Trocknung von feuchteempfindlichen Produkten mit Kieselgel konzipiert. Der Reinraum im Exsikkator ist ideal geeignet für die Lagerung von Referenzmaterialien, zurückgehaltenen, metallographischen, Tabak- und DNA-Proben. Super-Star Exsikkatoren können mit einem Inertgas wie z. B. Stickstoff gefüllt werden, um giftige Chemikalien gefahrlos und sicher zu lagern.
  • An der Tür befestigte elektronische Hygrometer zeigen die Mindest- und Höchsttemperatur und die Werte für die Luftfeuchtigkeit an; Hygrometer in den Super-Star Exsikkatoren verfügen über eine zweizeilige Anzeige
  • Temperaturbeständig von −20 °C bis +70 °C
  • Rutschfeste Gummifüße, die Star Modelle sind stapelbar
  • Super-Star Exsikkatoren haben ein Zylinderschloss und einen Schlauch mit Schnellkupplungs-Gaseinlass (2×6 mm Ø), Rückschlagventil und Schlauchverbinder
Lieferumfang: Werden mit vier variabel verstellbaren, herausnehmbaren Zwischenböden aus Acrylglas, mit Trockenmittel-Ablage und Kieselgel geliefert. Kapazität von maximal 26 Zwischenböden.