Exsikkator, Desi-Can™
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
Desi-Can™
467-0000EA 67.1 CHF
467-0000
Exsikkator, Desi-Can™
Exsikkatoren Trockenmittel
Der wiederverwendbare Exsikkator ist ideal zur Verwendung in Trockenschränken, Schränken, Behältern, Werkzeugkästen und anderen Lagerbereichen. Er schützt vor Rost und Feuchtigkeit. Das Kieselgel im Inneren absorbiert Feuchtigkeit effektiv durch Löcher im Aluminiumgehäuse.
  • Ein Exsikkator hält ein sicheres Niveau an Feuchtigkeit in einer Fläche von 0,9 Kubikmetern
  • Kann in etwa 3 Stunden in einem Ofen bei 150 °C regeneriert werden und ist unbegrenzt lange einsetzbar
  • Überwachungsfenster wird beim Wiederaufladen blau und bei Sättigung rosa