Exsikkatoren, fettfrei, VWR®
Lieferant: Avantor
467-0011EA 599 CHF
467-0011 467-0012 467-0013 467-0014 JENC250-068 467-0015 467-0010
Exsikkatoren, fettfrei, VWR®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas. Der Elastomerring wird unter Vakuum komprimiert, wodurch eine trockene Abdichtung entsteht. Das PTFE-Ventil ist mittig auf dem Deckel angeordnet, was in Verbindung mit der Trockendichtung ein vertikales Auf- und Abheben des Deckels ermöglicht.
  • Choice of models with or without Seal-Cote plastic protection, which prevents fragmentation of the glass
  • Lids lift off vertically, giving nearly double the storage volume
Zertifizierungen: BS3423:1962
Lieferumfang: Lieferung mit Dichtring, Gaze und PTFE-Hahn. Vakuumanschluss mit 9-mm-AD.