Exsikkatoren
Lieferant: KARTELL
230 550 554
467-2120EA 325 CHF
467-2120 467-2115 467-2125
Exsikkatoren
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Transparente Polycarbonat-Haube mit Polypropylen-Unterteil. Durch das Dichtungsventil mit Feinregulierung kann die Luft ohne Turbulenzen in den Exsikkator zurückgelassen werden. Dies verhindert, dass der Inhalt beeinträchtigt wird.
  • Implosionssicher
  • Vakuumbeständig bis 740 mm Hg mit einem max. Verlust von 20 mm innerhalb von 24 Stunden
  • Inklusive abnehmbarem Einsatz für Trocknungsmittel
Lieferumfang: Inklusive Vakuumhahn und O-Ring.