Exsikkatoren, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 228 CHF
467-3112 467-3110
Exsikkatoren, Nalgene®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Transparenter PC-Deckel und blaue PP-Basis mit oder ohne PTFE-Hahn. Für Vakuumschläuche mit 6,4 mm (¼") Innendurchmesser. Verwendbar mit allen 230-mm-Standard-Exsikkatorplatten, zum Beispiel Best.-Nr. 467-3100. Der Exsikkator 467-3110 ist nur zur Verwendung bei Raumtemperatur geeignet, 467-3112 ist autoklavierbar.
  • Unterteil geeignet für alle festen Trockenmittel (nicht geeignet für konzentrierte Säuren)
  • Luftdicht ohne Dichtung oder Vakuum, wenn gefettet
Bestellinformation: Die Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten; bitte die passende Platte separat bestellen.