Küvetten für Fluoreszenz
Messungen
Lieferant: HELLMA
105251-85-40 105252-15-40 105250-15-40 105251-15-40 105250-85-40 105252-85-40 105-250-15-K-4 105-250-85-K-4 105-251-15-K-4
634-0439EA 934 CHF
634-0439 634-0850 634-9094 634-9461 634-9471 634-0851 HELL105-250-15-K-4 HELL105-250-85-K-4 HELL105-251-15-K-4
Küvetten für Fluoreszenz
Messungen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Ultra-Makroküvetten mit PE-Stopfen, die Kapillarwirkung verhindern und so das erforderliche Füllvolumen verringern.
  • 3 windows
  • Aperture height of 5 mm
  • PE stoppers
Für hochpräzise analytische Techniken geeignet.