Einwegküvetten, UVette®
Lieferant: EPPENDORF
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 75 CHF
634-1921 634-1922 634-1923
Einwegküvetten, UVette®
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Die Küvette besitzt einen trichterförmigen Gefäßboden, der Kapillareffekte verhindert und sicherstellt, dass die Flüssigkeit stets im Zentrum des Messbereichs verbleibt.
  • Mit den meisten spektralphotometer-modellen kompatibel (mit dem passenden adapter)
  • Vier optische fenster und volumenmarkierung bei 500 und 1000 μl
  • Bei der verwendung mit dem Eppendorf BioPhotometer ist kein adapter erforderlich
Ferner bietet das Design eine 2 und 10 mm lange Strahlenganglänge durch einfaches Drehen der UVette® um 90 Grad. Bei der 2 mm-Pfadlänge ist in den meisten Fällen keine Verdünnung von hochkonzentrierten Proben notwendig.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Verpackung: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.