Behälter für Urin- und biologische Proben mit Schraubverschluss
Lieferant: Kartell
Kartell
216-0264EA 526 CHF
216-0264 216-0254 216-0255 216-0442
Behälter für Urin- und biologische Proben mit Schraubverschluss
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Polystyrol (PS), transparent mit Schraubdeckeln aus PE oder PP.
  • 60 ml with PE screw caps and 200 ml with PP screw caps
  • Quick opening and closing twist cap, leakproof
Ideal for collecting, storing and transporting urine samples and biological specimens.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.