Probenbehälter, mit Schraubverschluss, STERILIN®
Lieferant: STERILIN
128DB/IRR 185DB/IRR 190DB/IRR
216-1557EA 1800 CHF
216-1557 216-2129 216-2130
Probenbehälter, mit Schraubverschluss, STERILIN®
Probenbehälter Universalbehälter
Polystyrene, clear, with screw cap.
  • Triple-wrapped with two easy tear bags within a bulk outer liner bag
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Marked with an irradiation dot as assurance of sterility and batch details for full traceability
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
Ideal für den Einsatz in Operationssälen zur Erleichterung eines sterilen Produkttransfers.
Zertifizierungen: CE-Kennzeichnung zeigt die Einhaltung der europäischen Richtlinie 98/79/EC.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.