Dosen mit Schraubverschluss
Lieferant: VITLAB
130294 130394 130494 130594
216-3180EA 104 CHF
216-3180 216-3181 216-3182 216-3183
Dosen mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
PP, weiß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Dicht sitzender Schraubdeckel
Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904