Dosen mit Schnappdeckel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6250-0005 6250-0012 6250-0018 6250-9028 6250-9050 6250-9075
216-8151EA 22.5 CHF
216-8151 216-8152 216-8153 216-8154 216-8155 216-8156
Dosen mit Schnappdeckel, Nalgene®
Probenbehälter Universalbehälter
LDPE, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständikeit
  • Temperaturbeständig von –100 bis +80 °C
  • Festsitzender Schnappdeckel, unzerbrechlich
Als Probenbehälter, Probenbecher für pH-Messungen, Wägedosen und eine Vielzahl weiterer Anwendungen einsetzbar.