VWR®, Dosen mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
216-0164EA 46.9 CHF
216-0164 216-0165 216-0166 216-0167 216-0168 216-0169 216-0170 216-0171 216-0172
VWR®, Dosen mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
PTFE, starkwandig.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Besonders glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Stabile und bruchfeste Ausführung. Spezielle Griffrillen im Deckel sorgen für einfaches Handling. Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Reinigen.