Adapters with tube connector
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05092001 05092003 05092004 05095001 05095002 05095003 05095004
201-2141EA 21.9 CHF
201-2141 201-0348 201-2142 201-2146 201-0349 201-2109 201-2147
Adapters with tube connector
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Adapter mit Normschliffkern und gerader bzw. rechtwinkliger Schlaucholive. Die Olive hat einen Außendurchmesser von 8 mm.