Dichtungen für Schraubverbindungskappen (Septa)
Lieferant: BIRZLE PETER
292460503 292460606 292460906 1095576
201-1961EA 5.8 CHF
201-1961 201-1962 201-1963 201-1965
Dichtungen für Schraubverbindungskappen (Septa)
Septen
Silikon, transparent
  • Ideal als Septa (zum Durchstechen) verwendbar
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Schraubverbindungskappen mit GL-Gewinde.