Dichtungen für Schraubverbindungskappen
Lieferant: Bohlender
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 16.5 CHF
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Dichtungen für Schraubverbindungskappen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Silikon mit PTFE-Stulpe
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Einfaches Handling
Für Schraubverbindungskappen mit Bohrung und GL-Gewinde.