Schlauchverbinder, gerade
Lieferant: Brand
152400 152715 152705 152710
229-3176EA 55.1 CHF
229-3176 229-3173 229-3171 229-3172
Schlauchverbinder, gerade
Fittings und Verbinder
PP, transparent, mit konischen Enden.
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
For tubes with varying diameters.