Schlauchverbindungsstücke, gerade
Lieferant: KOHLER
7508900004 7508900005 7508900006 7508900008 7508900010 7508900012
229-4741EA 6.9 CHF
229-4741 229-4742 229-4743 229-4744 229-4745 229-4746
Schlauchverbindungsstücke, gerade
Fittings und Verbinder
Polyacetal (POM), weiß
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +100 °C
  • Robust, langlebig