Liebig-Kühler mit Normschliffen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05210201 05210202 05210301 05210302 05210303 05210304 05210402 05210403 05210404 05210504 05210401 05210704
201-0352EA 86.2 CHF
201-0352 201-0353 201-3313 201-0354 201-0355 201-3312 201-0356 201-0357 201-0358 201-0359 LENZ05210401 LENZ05210704
Liebig-Kühler mit Normschliffen
Kühler
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Kondensation von Dämpfen. Mit Normschliff-Kern und -Hülse. Wasseranschluss über Glas-Schlaucholive.
Zertifizierungen: DIN 12576