Dimroth-Kühler mit Normschliffen
Lieferant: Lenz
LENZ05240212EA 224 CHF
LENZ05240212 LENZ05240311 LENZ05240313 LENZ05240312 LENZ05240416 201-1671 LENZ05240316 201-1672 201-1673
Dimroth-Kühler mit Normschliffen
Kühler
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Kondensation von Dämpfen. Wasseranschluss über Kunststoffoliven mit 8 mm Außen-Ø und GL 14-Verschraubung.