HPLC-Säulen Anionenaustausch, RCX-30
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
79803 79370 79371 79372 79877
554-0470EA 1870 CHF
554-0470 554-0212 554-1247 554-1248 552-0350
HPLC-Säulen Anionenaustausch, RCX-30
Chromatographiesäulen
RCX-30 Säulen zur Analyse von Kohlenhydraten sind für die isokratische- oder Gradiententrennung von Kohlenhydraten konzipiert. Wenn ein isokratisches Verfahren mit einem Leitfähigkeits-, Brechungsindex-, Ultraviolett- oder gepulstem amperometrischen Detektor (PAD) verwendet wird, können Mono- und Disaccharide wie Glucose, Fructose, Saccharose und Lactose schnell bestimmt werden.
  • Größere Austauschkapazität als die des PRP-X100
  • Proben mit zwei oder drei Kohlenhydraten können schnell isokratisch getrennt werden
  • Komplexere Proben erfordern eine Gradientenelution