HPLC-Säulen zum Anionenaustausch, RCX-10
Lieferant: Hamilton
554-0219EA 1700 CHF
554-0219 HAMI79292 554-1276 554-0242 554-1254 554-1253 554-1277
HPLC-Säulen zum Anionenaustausch, RCX-10
Chromatographiesäulen
RCX-10 Säulen zur Analyse von Kohlenhydraten sind für die isokratische- oder Gradiententrennung von Kohlenhydraten konzipiert. Wenn ein isokratisches Verfahren mit einem Leitfähigkeits-, Brechungsindex-, Ultraviolett- oder gepulsten amperometrischen Detektor (PAD) verwendet wird, können Mono- und Disaccharide wie Glucose, Fructose, Saccharose und Lactose schnell bestimmt werden.
  • Größere Austauschkapazität als die des PRP-X100
  • Proben mit zwei oder drei Kohlenhydraten können schnell isokratisch getrennt werden
  • Komplexere Proben erfordern eine Gradientenelution