HPLC Kationenaustauscher-Säulen, PRP-X200
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
79394 79441 79442 79384 79357 79456 79368 79449 79369 79127 79128 79363 79288 79914
554-0223EA 1020 CHF
554-0223 554-0243 554-0244 554-0216 554-0207 554-1270 554-1245 554-1264 554-1246 554-1227 554-1228 554-1493 HAMI79288 HAMI79914
HPLC Kationenaustauscher-Säulen, PRP-X200
Chromatographiesäulen
Kationenaustauscherphase auf Polymerbasis für die Trennung von anorganischen und organischen Kationen.
  • pH-stabil von 1 bis 13
  • Einfache Trennung von mono- und divalenten Kationen
  • Zur Verwendung mit 0 bis 100%igen organischen Lösungsmitteln zur Elution von hydrophoben Kationen oder zur Säulenregeneration
  • Mit Leitfähigkeit- oder UV-Detektion zu verwenden