Zerstäuberflasche
Lieferant: witeg Labortechnik
2.147.000.C
552-6001EA 150 CHF
552-6001
Zerstäuberflasche
Zerstäuber
Zerstäuberflasche aus Glas mit Gummi-Saugball zum Aufnebeln von Flüssigkeiten.
  • Anschluss für Druckluftgeber
100-ml-Inhalt