Rückdruck-Regler
Lieferant: VICI Jour
554-1492EA 434 CHF
554-1492 JOURJR-BPR3 JOURJR-BPR2
Rückdruck-Regler
Ventile Rückschlagventile
Dieser Rückdruck-Regler wird am Detektor-Ausgang installiert und verhindert die Blasenbildung in der Durchflusszelle durch Ausgasung. Der Gegendruck ist im Bereich von 0-20 bar (15-300 psi) einstellbar. Andere Größen sind verfügbar.
  • Stabilisiert die Basislinie
  • Niedriges Totvolumen
  • Biokompatibel