Einteilige Sechskant Fittings
Lieferant: VICI Jour
554-1153EA 130 CHF
554-1153 554-1154
Einteilige Sechskant Fittings
Fittings und Verbinder
Die einteiligen PEEK Sechskant Fittings verfügen über eine integrierte Klemmhülse und sind einfach mit dem ValvTool und den farbcodierten Color-It Fingertight Adaptern zu verwenden. Die einteiligen PEEK Sechskant Fittings sind in zwei Längen erhältlich.
Die einteiligen PEEK Sechskant Fittings verfügen über eine integrierte Klemmhülse und sind einfach mit dem ValvTool und den farbcodierten Color-It Fingertight Adaptern zu verwenden. Die einteiligen PEEK Sechskant Fittings sind in zwei Längen erhältlich.
  • Ideal zur Verwendung mit PEEK Kapillaren
  • 10-32-Gewinde für praktisch alle standardmäßigen Hochdruckverbindungen mit Innengewinde
Für Druck bis 350 bar (5000 psi)
  • Ideal zur Verwendung mit PEEK Kapillaren
  • 10-32-Gewinde für praktisch alle standardmäßigen Hochdruckverbindungen mit Innengewinde
Für Druck bis 350 bar (5000 psi)