HPLC-Säulen, präparativer Maßstab, Chromolith® Prep
Lieferant: Merck
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 10250 CHF
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
HPLC-Säulen, präparativer Maßstab, Chromolith® Prep
Chromatographiesäulen
Monolithische stationäre Chromolith® Prep-Phasen sind neue hochreine Kieselgelphasen, die ihre besonderen Eigenschaften durch eine bimodale Porenstruktur erhalten. Diese Struktur ist eine Eigenschaft der neuen 'Sol-Gel'-Technologie und besteht aus Makroporen und Mesoporen. Die Mesoporen mit einem Durchmesser von durchschnittlich 12 nm bilden die feine poröse Struktur des Säuleninneren und schaffen eine sehr große Oberfläche, auf der die Adsorption der Zielanalyten erfolgt.
Die großen Makroporen mit einem Porendurchmesser von durchschnittlich 3 µm bilden ein dichtes Netzwerk von Poren undMore Product Information