HPLC-Säulen, LiChrosorb®
Lieferant: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 962 CHF
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
HPLC-Säulen, LiChrosorb®
Chromatographiesäulen
LiChrosorb® ist eines der besten und beliebtesten HPLC-Packungsmaterialien. Es ist vollständig porös und enthält unregelmäßig geformte Kieselgelpartikel mit einer Porengröße von 60 und 100 Å. LiChrosorb® HPLC Säulen sind als Kartusche, für die wiederverwendbare Endfittings benötigt werden, oder als Fertigsäule mit Endfittings erhältlich.
Wenn Vorsäulen benötigt werden, können Sie die LiChrospher® Vorsäulenkartuschen verwenden, die im Abschnitt LiChrospher® aufgeführt sind.