HPLC-Säulen, Chromolith®
Lieferant: Merck
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 1790 CHF
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
HPLC-Säulen, Chromolith®
Chromatographiesäulen
Monolithische Kieselgeltechnologie: Ein neues Zeitalter der Chromatographie. Chromolith® Säulen basieren auf Kieselgel, sodass bestehende Methoden mit nur minimalem Arbeitsaufwand in neue Methoden überführt werden können. Die 'Sol-Gel'-Technologie ermöglicht die Bildung hochporöser monolithischer Stäbe aus Kieselgel. Diese weisen eine bimodale Porenstruktur auf, die sich durch eine einzigartige Kombination aus Makroporen und Mesoporen auszeichnet.
  • Due to their extremely high porosity, very high flow rates can be used with low pressures
  • Reduces separation time for high speed analysis
  • Long column and HPLC system lifetime
  • Several hundred scientific papers published
Makroporöse Struktur: Die einzelnen Makroporen haben einen Durchmesser von durchschnittlich 2 μm und bilden insgesamt ein dichtes Netzwerk von Poren, durch die der Eluent rasch fließen kann, so dass sich die Trennzeit erheblich verringert.
Mesoporöse Struktur: Diese Mesoporen bilden die weitere feine poröse Struktur (13 nm) des Säuleninneren und schaffen eine sehr große Oberfläche, auf der die Adsorption der Zielverbindungen erfolgen kann. Diese einzigartige Kombination aus Makroporen für die schnelle Übertragung des Eluenten und Mesoporen für die Schaffung einer sehr großen Oberfläche bedeutet, dass Chromolith® Säulen hervorragende Trennungen in einem Bruchteil der Zeit liefern können, die eine Standard-Säule benötigen würde. Trennungen, die früher bis zu 30 Minuten dauern konnten, lassen sich mit Chromolith® HPLC-Säulen jetzt in ein paar Minuten durchführen.
Chromolith® SpeedROD RP-18e mit Endcapping: Die Beschleunigung des Analyseprozesses ist zu einem der wichtigsten Themen in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie geworden. Hochdurchsatzanalysen mit herkömmlichen partikelgepackten Säulen waren schon immer ein Kompromiss zwischen Säuleneffizienz und Druckabfall. Die Anforderungen der Pharmaindustrie, insbesondere im Bereich der Arzneimittelentdeckung, wo die Zahl der Proben ständig zunimmt, konzentrieren sich klar auf neue Methoden und Werkzeuge, um die Analysezeit drastisch zu reduzieren und die Produktivität signifikant zu erhöhen. Dies kann durch die Verwendung partikulärer HPLC-Säulen aufgrund des Problems des hohen Säulengegendrucks, der mit kleinen Silicapartikeln verbunden ist, nicht ausreichend erreicht werden. Eine Antwort auf diese „Hochdurchsatz“-Anforderung ist die Chromolith® SpeedROD-Säule, die die Tür zu einer Ära chromatographischer Hochgeschwindigkeitstrennungen öffnet. Chromolith® SpeedROD RP-18e verfügt über eine Selektivität, die mit herkömmlichen C18-Umkehrphasensäulen vergleichbar ist, und bietet dem Benutzer ein hervorragendes Werkzeug zur Lösung von Trennproblemen.
Chromolith® Performance RP-18e endcapped: For high speed analysis, just like the Chromolith® SpeedROD columns, but with a higher separation efficiency due to the 100 mm double-column length. Chromolith performance is the best tool for the scientist who wants to combine rapid analysis with the separation performance of a true analytical column. Even more impressive, is that by using a simple column coupler it is possible to further increase the plate count by coupling several columns in series. This creates a column with a theoretical plate count which is significantly higher than any particulate column available, while still producing pressures well below the HPLC system limit. This added column performance is the key to solving even the most critical separation problems where resolution is often the limiting factor.
Chromolith® Flash RP-18e endcapped: Schneller als moderne Hochgeschwindigkeitssäulen (typische Säulenlänge von 50 mm), aber mit einem Trennvermögen, das immer noch besser ist als das einer normalen Vorsäule. Bei einer Länge von 25 mm ist die Zahl der theoretischen Böden für problemlose Trennungen ausreichend. Das Hauptmerkmal dieser Säule ist eindeutig die Analysengeschwindigkeit, denn diese Säule ist die schnellste HPLC-Säule, die der Markt zu bieten hat.
Chromolith® RP-18e-Säulen: Technische Informationen: Kieselgeltyp: Hochrein
Selektivität entspricht: L1 (USP)
Makroporengröße: 2 μm
Mesoporengröße: 13 nm
Porenvolumen: 1 ml/g
Oberfläche: 300 m²/g
Kohlenstoffgehalt: 18%
Für weitere Informationen und die neuesten Applikationen fordern Sie bitte bei Avanator eine Kopie des Merck ChromBooks an.