HPLC-Säulen, LiChrospher®
Lieferant: Merck
LiChrospher® LiChroCART® LiChrospher® Hibar® RT
1.50635.0001EA 798 CHF
1.50635.0001 1.50642.1003 1.50982.0001 1.50604.0001 1.50549.0001 1.50573.1003 1.50605.0001 1.50149.0001 1.50820.0001 1.50582.0001 1.50641.1003 1.50581.0001 1.50995.0001 1.50579.0001 1.50981.0001 1.50936.0001 1.50823.1003 1.50984.0001 1.50837.0001 1.50834.0001 1.50154.1003 1.50848.0001 1.50832.0001 1.50155.0001 1.50838.0001 1.50600.1003 1.50955.0001 1.50602.0001 1.50154.0001 1.50601.0001 1.50159.1003 1.50993.0001 1.50828.0001 1.50961.0001 1.50545.0001 1.50822.0001 1.50825.0001 1.50639.0001 1.50942.0001 1.50636.0001 1.50844.0001 1.50847.0001 1.50892.0001 1.50547.1003 1.50734.0001 1.50583.0001 1.50983.0001 1.50945.0001 1.50377.1003 1.50580.0001 1.50148.0001 1.50943.0001 1.50957.0001 1.50574.0001 1.50158.0001 1.50960.0001 1.50858.0001 1.50958.0001 1.50833.1003 1.50843.0001 1.50827.0001 1.50928.0001 1.50642.0001 1.50842.0001 1.50573.0001 1.50826.0001 1.50987.0001 1.50829.0001 1.50601.1003 1.50546.1003 1.50845.0001 1.50477.1003 1.50930.0001 1.50638.0001 1.50545.1003 1.50963.0001 1.50823.0001 1.50547.0001 1.50962.0001 1.50546.0001 1.50377.0001 1.50824.0001 1.50477.0001 1.50840.0001 1.50316.0001 1.50158.1003 1.50832.1003 1.50155.1003 1.50600.0001 1.50574.1003 1.50742.0001 1.50550.0001 1.50833.0001 1.50836.0001 1.50839.0001 1.50602.1003 1.50931.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50641.0001 1.50329.0001 1.50937.0001 1.50959.0001 1.50159.0001 1.50830.0001 1.50640.1003 1.50603.0001 1.50956.0001 1.50156.0001
HPLC-Säulen, LiChrospher®
Chromatographiesäulen
LiChrospher® ist ein zuverlässiges, vielseitiges und herkömmlich hergestelltes sphärisches Kieselgel-Trägermaterial. LiChrospher® Kieselgel-Trägermaterial ist mit unterschiedlichen Modifikationen erhältlich.
LiChrospher® Si 60 und Si 100 sind vielseitige sphärische Kieselgel-Sorbentien für Normalphasen-HPLC.
LiChrospher® CN besitzt polare und hydrophobe Eigenschaften und kann daher als weniger polare Alternative zur LiChrospher® Si 60 in Normalphasen-Anwendungen oder als weniger hydrophobe Alternative zur LiChrospher® RP-8 in Umkehrphasen-Anwendungen verwendet werden. Die Vielseitigkeit wird durch die Option selektiv geladener Wechselwirkungen noch erhöht.
LiChrospher® NH₂ besitzt polare und hydrophobe Eigenschaften und kann in der Normalphasen-, Umkehrphasen- und Ionenaustauschchromatographie verwendet werden. Typische Anwendungen sind zum Beispiel die Kohlenhydrattrennung im Umkehrphasenverfahren oder die Nukleotidtrennung im Ionenaustauschverfahren.
LiChrospher® DIOL besitzt polare und hydrophobe Eigenschaften und kann daher als weniger polare Alternative zu LiChrospher® Si 60 in Normalphasen-Anwendungen oder als weniger hydrophobe Alternative zu LiChrospher® RP-8 in Umkehrphasen-Anwendungen verwendet werden. LiChrospher® DIOL eignet sich außerdem für die Ausschlusschromatographie.
LiChrospher® RP-select B mit hoch reproduzierbaren Eigenschaften ist ein mit herkömmlichen Verfahren hergestelltes sphärisches Kieselgel-Trägermaterial für Umkehrphasenchromatographie. Dieses Trägermaterial eignet sich nicht nur hervorragend für die Trennung von basischen Verbindungen, sondern besitzt auch gute Eigenschaften für die Bestimmung von neutralen und sauren Verbindungen.
LiChrospher® RP-8, RP-18 und RP-18 endcapped sind zuverlässige, vielseitige und mit herkömmlichen Verfahren hergestellte sphärische Kieselgel-Trägermaterialien für Umkehrphasenanwendungen. Sie eignen sich für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
LiChrospher® WP 300 RP-18 ist eine äußerst selektive und zuverlässige HPLC-Säule für die Trennung von Peptiden und Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht. LiChrospher® WP 300 RP-18 sorgt für die Trennung von basischen Verbindungen ohne Verbreiterung der Peak-Flanke (Tailing) und eignet sich hervorragend für die Trennung von tRNA.
LiChrospher® PAH ist eine sehr leistungsfähige und selektive HPLC-Säule, die sich besonders für die hoch auflösende Trennung von 16 PAH (polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen) gemäß EPA 610 und 550 sowie Benzo[e]pyren und Perylen eignet.
Zur Benutzung einer LiChroCART® Kartusche (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) muss der Kartuschenhalter manu-CART® (1.51486.0001) verwendet werden.
Zur Benutzung einer LiChroCART® Kartusche (10×250 mm) muss der Kartuschenhalter manu-CART® (1.51419.0001) verwendet werden.
Zur Benutzung einer LiChroCART® Kartusche muss der Kartuschenhalter manu-CART® (1.51486.0001) verwendet werden.