Septen für GC-Anschlüsse
548-0184EA 99.6 CHF
VWRI548-0184
Septen für GC-Anschlüsse
Langlebige GC-Septen für Temperaturen bis +340 °C.
  • Niedrige Ausblutung
  • Einfacher Austausch, kein Haften an heißen Oberflächen
  • Gute Penetrations- und Abdichteigenschaften