Destillationskolonnen, Hempel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05115201 05115303 05115304 05115503 05115504 05115301 05117304 05115804 05115803 05117201 05117301 05117504 05117804
271-3211EA 62.5 CHF
271-3211 201-0350 201-3213 LENZ05115503 271-3214 201-3212 LENZ05117304 LENZ05115804 LENZ05115803 LENZ05117201 LENZ05117301 LENZ05117504 LENZ05117804
Destillationskolonnen, Hempel
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen, mit Kühlschlange und Kühlmantel. Normschliff-Kegel und -Mantel. Wasserversorgung über Kunststoffanschlüsse mit 8 mm Außen-Ø und GL-Gewindeanschluss.
DIN 12593
Zertifizierungen: DIN 12593