Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
201-8243EA 0 CHF
201-8243 BIBBFC3/14 BIBBFC3/23 201-8392
Fractionating columns, Vigreux, Quickfit®
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kein Glasmantel. Mit einer Kombination aus horizontalen und schrägen Vertiefungen. Horizontale Vertiefungen gewährleisten einen engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit. Schräge Vertiefungen verteilen die Flüssigkeit von den Wänden zur Mitte der Säule.