Raschig Ringe
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05127006 05127008 05127004 05127003 05127005 05127010
LENZ05127006EA 145 CHF
LENZ05127006 LENZ05127008 LENZ05127004 LENZ05127003 LENZ05127005 201-1164
Raschig Ringe
Füllkörper für Destilliersäulen
Natronkalkglas
  • Für Füllkörper-Kolonnen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit