Chirale Säulen, ChiraDex®
Lieferant: Merck
LiChroCART®
1.51333.0001EA 1780 CHF
1.51333.0001 1.50117.0001 1.51000.1003 1.51000.0001
Chirale Säulen, ChiraDex®
Chromatographiesäulen
ChiraDex® ist eine vielseitige HPLC-Säule, die sich durch eine breite Enantioselektivität auszeichnet und für die Trennung von Enantiomeren zahlreicher verschiedener Substanzklassen verwendet werden kann. ChiraDex® basiert auf Beta-Cyclodextrin, das kovalent mit sphärischen Partikeln des Kieselgel gebunden ist, und eignet sich gut für die chirale Trennung von Kohlenwasserstoffen, Steroiden, Phenolestern und Derivaten, aromatischen Aminen und heterozyklischen Verbindungen mit 5- bis 7-gliedrigen Ringen. Einfach zusammengesetzte RP-Eluenten können in den meisten Trennungen verwendet werden.
Für LiChroCART® Kartuschen wird der manu-CART® NT Kartuschenhalter 1.51486.0001 benötigt.