Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 500 Xpert, Modelle CHF5 / CHF5a
Lieferant: DuPont
Tyvek® Tyvek® Classic
DUPOTYCHF5SWH6X01PEA 381 CHF
DUPOTYCHF5SWH6X01P DUPOTYCHF5SWH5X01P 113-9683 113-9682 113-3864 113-3865 113-3866 113-8339 113-3867 113-3868 113-3869 DUPOTYCHF5SWH4X01P 113-6061 113-6060 DUPOTYCHF5SWH7X01P 113-8343 113-8344 113-6063 113-8341 113-6062 113-8342 113-6065 113-8340 113-6064 113-3870 113-3871 113-3872 113-3873
Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 500 Xpert, Modelle CHF5 / CHF5a
Einweg-Kleidung
Diese Overalls von Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig abweisend gegenüber wasserbasierten Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 µm Größe).
  • Sehr fusselarmes Material ist robust und trotzdem leicht (< 180 g pro Anzug)
  • 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen
  • Großer, 'leicht zu greifender' Schieber am Reißverschluss
  • Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Hüftbereich
  • Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit
  • Sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design
  • Optionale Eco-Verpackung reduziert Abfall und Energieverbrauch
Typical applications for Tyvek® 500 Xpert overalls include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Gewicht: 41,5 g/m² (weiß), 44 g/m² (blau und grün)
Farbe: Weiß, blau oder grün
Zertifizierungen: Typ 5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Kat. III.
Verpackung: Standardverpackung: 1 Anzug + 1 Anleitung pro Polybeutel. Eco 25 Anzüge + 1 Anleitung pro Value Pack.