Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 2000 C, Modelle CHA5 / CHA6
Lieferant: DuPont
TCCHA5TYLLG002 TCCHA5TYLMD002 TCCHA5TYLSM002 TCCHA5TYLXL002 TYCCHA5TYL16/L TYCCHA5TYL16/M TYCCHA5TYL16/S TCCHA5TYL2X002 CHA5TYL16/XL CHA5TYL16/XXL CHA5TYL16/XXXL TCCHA5TYL3X002
113-0495EA 1090 CHF
113-0495 113-0496 113-0497 113-0498 113-0499 113-0529 113-0530 113-0485 113-0486 113-0487 113-0488 113-3891
Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 2000 C, Modelle CHA5 / CHA6
Einweg-Kleidung
Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge (<450 g pro Anzug) kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck).
  • Kapuze; Gummizüge an Kapuze, Ärmeln, Hüfte und Knöcheln für optimalen Sitz
  • Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel
  • Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken
  • Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
  • Leuchtend gelbe Farbe für gute Sichbarkeit
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) auf der Innenseite
  • CHA6: Mit integrierten Füßlingen die in Schuhen und Stiefeln getragen werden und Stiefelstulpen
Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.
Farbe: Gelb
Gewicht: 83 g/m²
Zertifizierungen: Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Kat. III; (EU) 2016/425
Verpackung: 25 pro Karton (ohne Füßlinge) und 20 pro Karton (mit Füßlingen), lose verpackt.